Learn More
Carbonate de vinylène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692454
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
872-36-6
C3H2O3
86.05
MFCD00005380
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
vinylene carbonate, vinyl carbonate, carbonic acid, cyclic vinylene ester, wln: t5ovoj, vinylenecarbonate, vinyleny carbonate, carbonic acid vinylene, 1,3-dioxo-2-one, vinylene carbonate vc, acmc-209qj3
13385
O=C1OC=CO1
872-36-6
C3H2O3
86.05
MFCD00005380
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
vinylene carbonate, vinyl carbonate, carbonic acid, cyclic vinylene ester, wln: t5ovoj, vinylenecarbonate, vinyleny carbonate, carbonic acid vinylene, 1,3-dioxo-2-one, vinylene carbonate vc, acmc-209qj3
13385
O=C1OC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Vinylene carbonate
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion 19°C to 22°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 162°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4200 to 1.423
Quantité 5 g
Beilstein 19, V,4, 72
Fieser 13,342
Gravité spécifique 1.36
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.5g / 100mL
Nom IUPAC 2H-1,3-dioxol-2-one
Stabilisateur 0.1% max. BHT
Poids de la formule 86.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylene carbonate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.