Learn More
Vinylferrocène, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393347
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1271-51-8
C12H12Fe
212.07
MFCD00001434
VGBAECKRTWHKHC-UHFFFAOYSA-N
Vinylferrocene
[Fe].c1cccc1.C=Cc1cccc1
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1271-51-8
C12H12Fe
212.07
MFCD00001434
VGBAECKRTWHKHC-UHFFFAOYSA-N
Vinylferrocene
[Fe].c1cccc1.C=Cc1cccc1
Used in the synthesis of 2-aminomethylferrocenes from vinyl ferrocene and lithium amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Vinylferrocene
Point de fusion 52°C to 55°C
Point d’ébullition 80°C to 85°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair 62°C (144°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 212.07
Forme physique Poudre