Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à sertir / à clipser transparent à ouverture large 11 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Étiquetez ces flacons transparents à bouchon à clipser ou à sertir à l’aide du système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
17.03€ - 23.55€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 2,0 ml |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15231918
|
Thermo Scientific™
60180-VT302 |
Flacon à sertir à ouverture large 11 mm Virtuoso, 2 ml, verre transparent avec étiquette V-Patch | 2,0 ml |
17.03€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15241918
|
Thermo Scientific™
60180-VT303 |
Flacon avec bouchon à clipser Virtuoso, à ouverture large 11 mm, 2 ml, verre transparent avec étiquette V-Patch | 2,0 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons. Les flacons à sertir / à clipser à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™ Virtuoso™ avec étiquette V-Patch ont été conçus exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Le système Virtuoso imprime les informations sur les échantillons directement sur l’étiquette V-Patch du flacon afin de garantir l’intégrité de l’étiquetage et l’intégrité des données d’échantillons. Fermez ces flacons à l’aide des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Ces flacons de 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.Spécification
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Virtuose | |
100 / Bte | |
Oui |
12 mm | |
2,0 ml | |
< 170 μl | |
32 mm | |
11 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.