Learn More
Gibco™ Virus Transport Medium
Solution prête à l’emploi contenant une solution saline équilibrée de Hank, du SVF inactivé par la chaleur, du sulfate de gentamicine et de l’amphotéricine B.
Marque: Gibco™ A48750BA
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
Kit de transport d’échantillons susceptibles de contenir un virus
- Il s’agit d’une solution prête à l’emploi contenant une solution saline équilibrée de Hank, du SVF inactivé par la chaleur, du sulfate de gentamicine et de l’amphotéricine B
- Convient au transport d’échantillons soupçonnés de contenir du virus
- Le kit est conforme à la formulation publiée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) pour la préparation du milieu de transport viral
Spécification
1 X | |
Milieu de transport de virus | |
Stérilisation par filtration | |
1 L |
Liquide | |
Sérum standard | |
Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium | |
Glace carbonique |