Learn More
Heidolph Instruments Turbine VISCO JET™
Ideal for mixing viscous media
135.00€ - 1235.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 500 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Vitesse | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Vitesse | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10000962
|
Heidolph Instruments
509-16121-00 |
Récipient de 170 à 300 mm | 120 à 500 tr/min | POM |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10356252
|
Heidolph Instruments
509-16060-00 |
Récipient de 80 à 150 mm | 200 à 800 tr/min | Acier inox V4A |
1235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pale d'agitation ino Jet™• Minimise la formation de vortex
• Flux turbulent dans les angles et au fond du récipient
• Agitation efficace sans mousse, sans émulsion, sans échauffement
• Acier inox 316 ou plastique POM
• Principe
• Le liquide, aspiré par la partie la plus large du cône, est accéléré puis expulsé par l'autre extrémité de petit diamètre, en créant des turbulences qui améliorent l'efficacité de l'agitation
• Pour liquide, fluide ou visqueux
• Evite la formation de mousse, l'incorporation d'air et l'échauffement de l'échantillon
• Agitation douce de courte durée, limitant ainsi la puissance consommée
• Vitesses conseillées
• 200 à 800 t/min pour pale φ 60mm
• 200 à 700 t/min pour pales φ 80mm
• 120 à 500 t/min pour pales φ 120mm
• Pale inox
• Inclus avec axe diamètre 10mm, longueur 500mm Pour liquides fluides et visqueux dans récipient de diamètre 80 à 150mm Création de flux dynamiques, sans entrée d'air, ni production de mousse, ni échauffement Agitation douce 200 à 800
• T/min pour agitation de courte durée Réduit la puissance consommée AVEC AXE 10mm
Spécification
10 mm | |
500 mm |