Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de spectrophotomètre VISIONlife™ UV-Visible
Thermo Scientific™ VISIONlife est un module optionnel pour les analyses cinétiques sophistiquées avec des équations définissables par l’utilisateur et des tests de dénaturation/renaturation des protéines et des acides nucléiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 10040201
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10324882
  • 1250.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
Thermo Scientific VISIONlife est un module optionnel pour réaliser des analyses cinétiques sophistiquées avec des équations définissables par l’utilisateur et des tests de dénaturation/renaturation des protéines et des acides nucléiques.
Ce logiciel puissant et polyvalent offre des fonctions avancées de commande des instruments et de manipulation des données. Optimisé pour les spectrophotomètres Thermo Scientific UV-Visible, il procure un environnement graphique convivial à l’analyse spectrophotométrique. De la création de méthodes, à la collecte de données, aux calculs, à la présentation de rapports, en passant par le contrôle de la conformité réglementaire, ce logiciel simplifie tous les aspects de vos analyses.
  • À utiliser avec les spectrophotomètres UV-Visible Evolution™ 100, 160, 300 et 600
  • À utiliser avec le logiciel VISIONpro™ ou VISIONsecurity
  • L’application complète du taux propose les modes de série, parallèle et déclenché
  • Le logiciel d’analyse cinétique intégré permet de modéliser les données de taux et de concentrations pour déterminer le comportement des enzymes - les modèles vont du Michaelis-Menten de base aux modèles de liaison, notamment les tracés de Hill ou utilisent des équations définies par l’utilisateur
  • L’application de fusion d’ADN permet un contrôle avancé des cycles de chauffage/refroidissement—ce qui permet de gagner un temps précieux et de réaliser des expériences jusqu’à six fois plus rapidement qu’avec les rampes de température fixes traditionnelles
  • Large éventail de méthodes de calcul du Tm inclus
Inclut :
Manuel d'utilisation
Matériel nécessaire :
Configuration système requise : Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista ; plus VISIONpro (Réf. 10040101, 10040121) ou VISIONsecurity (10040301, 10040341)
Spécification
Spécification
Directives de la FDA, normes d’ingénierie IEEE pour les logiciels
Sciences de la vie
Méthodes préprogrammées pour les acides nucléiques et les protéines, taux, fusion de l’ADN, cinétique d’enzyme
Logiciel PC
Evolution 300
Windows XP, plus VISIONpro (référence 10040101, 10040121) ou VISIONsecurity (10040301, 10040341) minimum