Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de test colorimétrique et titrimétrique Eco Visocolor™
Effectuez une large gamme de tests d’analyse de l’eau. Les kits de test colorimétrique et titrométrique Eco Macherey Nagel™ Visocolor™ évitent les substances dangereuses dans la mesure du possible.
Marque:  Macherey-Nagel™ 931041
54.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10008910
  • 148.00€ / 1 test
Description
  • Kits de test colorimétrique et titrimétrique
  • Évitent les substances dangereuses dans la mesure du possible
Spécification
Spécification
Pour la détermination d’ammoniac dans l’eau
0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/l NO3-
Méthode colorimétrique
30 ml NO3-, 5 g NO3-, cuillère de mesure de 70 mm, 2 verres de mesure à bouchon à vis, comparateur de lames, charte de couleurs, seringue en plastique de 5 ml, instructions d’utilisation
110 tests
Nitrate Visocolor Eco
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • VISOCOLOUR ECO nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: zinc powder (stabilized)