Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de test ECO Visocolor™
Permet de déterminer des valeurs limites encore faibles avec précision. Les kits de test ECO Macherey-Nagel™ Visocolor™ sont un groupe de kits de test colorimétrique et titrimétrique qui utilisent des réactifs uniques dosés avec précision. Les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs de haute qualité.
56.55€ - 140.00€
Spécification
Comprend | Réactifs, comparateur de couleurs, verre/cuillère de mesure, seringue, instructions dans une boîte en carton avec insert en plastique |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Méthode de test | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Méthode de test | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10457292
|
Macherey-Nagel™
931040 |
Détermination du nickel | Colorimétrique | 150 déterminations |
91.00€
1 test |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11871041
|
Macherey-Nagel™
931092 |
Détermination du sulfate | Colorimétrique | 100 déterminations |
140.00€
1 test |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10378551
|
Macherey-Nagel™
931023 |
Détermination de l’acide cyanurique | Colorimétrique | 100 déterminations |
105.00€
1 test |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10570403
|
Macherey-Nagel™
931024 |
Détermination du DEHA | Colorimétrique | 125 déterminations |
99.60€
1 test |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10054022
|
Macherey-Nagel™
931016 |
Détermination du chlore libre | Colorimétrique | 150 déterminations |
56.55€
150 tests |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les kits de test colorimétrique et titrimétrique ECO Visocolor™ permettent une sensibilité et une précision élevées en utilisant des réactifs uniques qui peuvent être dosés avec précision et en fonction de la capacité à compenser la turbidité et la couleur des échantillons d’eau. Les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs adaptées aux couleurs d’origine des solutions d’étalon ou photométriquement avec les photomètres PF-3 et PF-12Plus pour l’évaluation quantitative.
Simplicité
- Analyse chimique sans autres accessoires
- Aucune formation étendue n’est nécessaire
- Réactifs à code couleur avec instructions de dosage claires
- Manuel d’instructions facile à comprendre
Sûr
- Instructions de test sous forme de pictogrammes
- Base de réaction selon les normes internationales
- Compensation de la turbidité et de la couleur
Exclusif
- Kits de test de haute qualité
- Boîtes de recharge prisées par le secteur disponibles
- Élimination écologique des réactifs utilisés
- Livré dans une boîte en carton avec une incrustation en plastique
Spécification
Réactifs, comparateur de couleurs, verre/cuillère de mesure, seringue, instructions dans une boîte en carton avec insert en plastique | |
1 de chaque |