Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de test colorimétrique HE Visocolor™
Offre la plus grande sensibilité et précision en matière d’analyse visuelle. Les kits de test colorimétrique HE Visocolor™ de Macherey-Nagel™ déterminent même les valeurs limites les plus basses à l’aide de tubes de mesure plus longs et de volumes d’échantillons plus importants. Comprend tous les réactifs et l’équipement/les fournitures de test.
Marque: Macherey-Nagel™ 920055
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Les kits de test HE Visocolor™ fournissent une analyse très précise via le dosage exact des réactifs simples ainsi que par compensation de la turbidité et de la couleur. La sensibilité de Visocolor™ HE est 10 à 100 fois supérieure à celle des autres tests Visocolor.
- Évaluation visuelle
- Respectueux de l’environnement, sans réactifs toxiques
- Proposé à un prix économique.
- Manipulation aisée
- Précision maximale grâce à une graduation extrêmement étroite
- Sensibilité maximale jusqu’à 0,002 mg/L en raison de tubes de mesure plus longs
- Flacons de réactifs avec instructions de dosage claires
- Compensation des turbidités et des couleurs
- Recharges disponibles
Spécification
Manganèse (Mn) | |
Très sensible | |
Détermination du manganèse | |
Réactifs et équipement de test (par ex. tubes en verre avec bouchons à vis, bloc de comparaison, disque de comparaison des couleurs) | |
1 de chaque | |
Formaldoxime | |
Kit de test pour l’analyse de l’eau |
Changement de couleur : Blanc à marron | |
Kit de test colorimétrique HE | |
0,0 - 0,03 - 0,06 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mg/l Mn | |
100 | |
0 à 0,50mg/L | |
7 min. |
Sécurité et traitement
- VISOCOLOR HE Manganese
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: performaldehyde, hydroxylammonium chloride, ammonia solution, methanol