missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Manchons avec éjecteur
Pour pipeteurs réglables et à volume fixe
Marque: VistaLab™ Technologies 9057-1011
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- ESC : 0,5 à 20 μl, 2 à 125 μl & 5 à 250 μl
- QS & M : 02 à 2 μl, 1 à 10 μl, 2 à 20 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl
- F1 & F2 : tous les modèles distribuant de 20 à μl et moins
Spécification
Modèle électronique monocanal de 0,5 à 20 µl, 2 à 125 µl, 5 à 250 µl, tous les modèles sont réglables (sauf 100 à 1 000 µl), tous les modèles à volume fixe distribuant 200 µl et | |
5 in. | |
3 in. |
1 in. | |
1 Ea. |