Learn More
VistaLab™ Technologies Cônes de pipette : Faible rétention
À utiliser avec les pipeteurs MLA Brand et Ovation
Marque:  VistaLab™ Technologies 4070-1032LR
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 11906002
  • 77.05€ / 960 pièces
Expédition estimée
11-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pointes stériles à faible rétention conditionnées dans VistaRak : 5 racks de 192 pointes chacun
  • Idéal pour les détergents, les enzymes, les échantillons visqueux, les liquides moussants, le plasma, etc.
  • Utilisez les cônes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
  • Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Spécification
Faible rétention
Sans filtre
Transparent
No
Straight
Yes
5 in.
Pipettes Ovation
Ovationtrade; M
Faible rétention
192 cônes/rack
25 µl
Stérile
Blue
Autoclavables
PP
1,7 in
Idéales pour détergents, enzymes, échantillons visqueux, liquides moussants, plasma, TRIS, BSA et Tween, PCR et autres applications biologiques
e-beam
Portoir
VistaRak : 5 portoirs de tubes