Learn More
VistaLab™ Technologies Cônes de pipette : Faible rétention
À utiliser avec les pipeteurs MLA Brand et Ovation
Marque: VistaLab™ Technologies 4070-1332LR
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Pointes stériles à faible rétention conditionnées dans VistaRak : 5 racks de 192 pointes chacun
- Idéal pour les détergents, les enzymes, les échantillons visqueux, les liquides moussants, le plasma, etc.
- Utilisez les cônes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
25 μl | |
Stérile | |
Bleu | |
1,7 in | |
Idéal pour les détergents, les enzymes, les échantillons visqueux, les liquides moussants, le plasma, le TRIS, le BSA et le Tween, la PCR ou d'autres applications biologiques | |
Rack | |
VistaRack : 5 racks de tubes | |
Oui | |
Non |
À filtre | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
5 in | |
Irradiation électronique | |
Faible rétention, Straight | |
192 pointes / rayon | |
2 μl Ovation™ Pipette | |
Filtres en polypropylène, en polyéthylène |