Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs numériques MLA™
Parfait pour les tests nécessitant plusieurs volumes ou des volumes non standard
Marque:  VistaLab™ Technologies 1137
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11995852
  • 382.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 06-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Trois modèles réglables couvrent la plage de volumes : 10 à 1000 μl. Pour régler le volume, tourner simplement le bouton de sélection de volume près du haut du pipeteur. La lecture à quatre chiffres est verrouillée par des butées à déclic, ce qui garantit la précision.
  • Utilisation d’une seule main
  • La fonction D-Tipper™ vous permet de ramasser et de jeter les pointes sans les toucher
  • Plage de volumes indiquée de manière pratique sur tous les modèles
  • Étalonnage en usine pour une distribution précise
  • Nouvel étalonnage facile au laboratoire
  • Fabriqué en aluminium léger et en acier inox pour assurer une durabilité et une longue durée de vie
Informations sur la commande
Voir les conseils MLA Brand (réf. Fabricant : 2025, 2026, 2027, 2028, 4025, 4026, 9025, 9026, 9029
Spécification
Spécification
plusmn; 1 %
Pointe de 12,5 ml
Pointe de 12,5 ml
Nozzle Insert, Calibration Key
1 Ea.
Limited Lifetime
Rouge
1
Non autoclavable
Volumes multiples ou non standard
1.5 in.
9 in.
Non-sterile
2 in.
Aluminium et acier inox
50 à 200 µl