Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand Micro D-Tipper™
Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque:  VistaLab™ Technologies 1805
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11995912
  • 201.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 13-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture)
  • Fonctionnement à deux courses “Pour délivrer un volume donné”
  • Éjecteur de pointes intégré
  • Dispositif de sécurité de gants
  • Forces du piston réduites
Spécification
Spécification
1 %
Petite pointe MLA standard
Éjecteur de pointes intégré, fonctionnement à deux courses, système déjection D-Tippertrade;
1 Ea.
2 in.
Aluminium et acier inox
5 µl
Petite pointe MLA standard
1.5 in.
9 in.
Durée de vie limitée
Argent
1