Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 12 canaux
Programmation directe et simple associée à une exactitude et une précision fiables et homogènes
Marque:  VistaLab™ Technologies 1060-0020
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11917564
Quantité Prix
1 1331.00€ / 1 pièce
3 1243.29€ / 1 pièce
Expédition estimée
09-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conception ergonomique guidée par le confort avec fonctions électroniques pour des procédures répétitives
  • Dotés d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de retour positif pour indiquer que chaque pointe est solidement installée et scellée ; aucune manipulation manuelle n’est nécessaire
  • Une fois le pipetage terminé, toutes les pointes sont éliminées d’une légère pression sur un bouton
  • Équipés de plusieurs commandes de distribution, de pipette, de pipette inverse, de mélange et de dilution en série et de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
  • Disponibles sur les modèles pour gauchers et droitiers avec écran LCD correctement placé
  • Pour la distribution de liquides de précision de 0,5 à 850 μl
Spécification
Spécification
±1% à 20 µl, ±1,5% à 10 µl, ±3% (à 2 µl)
LCD
Ergonomique
power supply with adapter, shelf hanger
8 in.
1 an
Jaune
Droitier
0,5 à 20 µl
Micro pointes
Rechargable Lithium Ion Battery, Ovation Power Supply
6 in.
0,05 µl
1 Ea.
8 in.
PC-ABS
12