Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteur à volume fixe Ovation™ ; à course unique
Suit naturellement les contours de la paume
Marque: VistaLab™ Technologies 1157-0999
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.95500kg
Includes: Quatre pipeteurs Ovation à volume fixe (10 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl) et trois racks de pointes
Description
- Fonctionnement mécanique à piston, faible force, 1 course (F1) ou 2 courses (avec surcourse) (F2)
- Ovation F1 est disponible de 5 à 1 000 μl
- Ovation F2 est disponible de 1 à 1 000 μl
- Volumes fixes personnalisés disponibles sur demande
- Ouvre-bouchon pour microtubes intégré
- La buse avec filtre remplaçable empêche la contamination du pipeteur
- Possibilité de réglage de l’étalonnage en laboratoire
Spécification
0,50 %/0,15 %/0,15 %/0,15 % | |
Orange / vert / bleu / pourpre | |
Non stériles | |
10 µl/100 µl/200 µl/1 000 µl | |
4 pipettes, 3 racks de pointes, support de tablette, clé d’étalonnage | |
Garantie limitée de 2 ans |
Non autoclavable | |
1 | |
Pipette à volume fixe | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
4 de chaque |