Learn More
VistaLab™ Technologies Accessoires pour pipettes Ovation™ : Reconditionnement du kit de buses
Pour les pipettes multicanaux E8 & E12 Ovation
281.25€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Comprend | 2 Buses, 24 joints, 24 filtres et outil |
Quantité | 1 de chaque |
Longueur (impériale) | 2 po |
Largeur (impériale) | 2 po |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11996032
|
VistaLab™ Technologies
9060-1011 |
Pipette multicanaux de 0,5 à 20 µl Ovation™ BioNatural™ |
281.25€
1 kit |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11976042
|
VistaLab™ Technologies
9060-3011 |
Pipette multicanaux de 25 à 850 µl, 25 à 1250 µl Ovation™ BioNatural™ |
281.25€
1 kit |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13490889
|
VistaLab™ Technologies
9060-2011 |
Pipette multicanaux de 2 à 125 µl, 5 à 250 µl Ovation™ BioNatural™ |
281.25€
1 kit |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contient 2 buses, 24 joints de buse, 24 filtres et l’outil de dépose des buses &
Spécification
Non stérile | |
1 de chaque | |
2 po |
2 Buses, 24 joints, 24 filtres et outil | |
2 po | |
5 po |