Learn More
VistaLab™ Technologies Buses de pipeteur
Contient un filtre barrière interne contre les aérosols/liquides pour empêcher l’aspiration du liquide dans le pipeteur
Marque:  VistaLab™ Technologies 9057-1013
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 11926022
  • 68.61€ / 5 pièces
Expédition estimée
20-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Modèles réglables 0,2 µl, modèles fixes 1 µl et 2 µl
Filtre
5/boîte
1 in.
1 in.
2 in.
Non-sterile
2 µL