Learn More
VistaLab™ Technologies Buses de pipeteur
Contient un filtre barrière interne contre les aérosols/liquides pour empêcher l’aspiration du liquide dans le pipeteur
Marque:  VistaLab™ Technologies 9057-1010
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11996012
  • 65.78€ / 10 pièces
Date d’expédition estimée: 24-09-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Modèle électronique monocanal 0,5 à 20 µl, modèle réglable 1 à 10 µl et 2 à 20 µl, modèles fixes 3 à 20 µl
Filtre barrière interne contre les aérosols/liquides
10/boîte
3 in.
1 in.
5 in.
Non-sterile
2 to 20 µL