Learn More
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
Conception à double bac intégré unique optimisant la récupération des réactifs
Marque:  VistaLab™ Technologies 3054-2000
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 11995732
  • 182.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • En PS avec base à coins découpés
  • Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
  • Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
  • Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
  • Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
  • Disponibles dans des volumes de 25 ml, 50 ml, 100 ml et 1,8 litres ; volume de 25 ml disponible avec le modèle divisé pour le pipetage multicanaux simultané de deux réactifs
  • Modèle 100 ml (réf. 21-385-111) fourni avec couvercle
  • Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Spécification
Apyrogène
100 ml
Stérile
6 in
En vrac
12 in
Blanc
Polystyrène
Réservoir de réactif
18 in
20/sachet x 10 ; 200/boîte