Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes VistaRak™, stériles
Particulièrement pratiques pour une utilisation avec les pipettes à 8 et 12 canaux
142.00€ - 174.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Couleur de rack | Bleu |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11945762
|
VistaLab™ Technologies
4060-1332 |
25 μl |
147.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11965762
|
VistaLab™ Technologies
4060-1333 |
2 μl |
174.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11985762
|
VistaLab™ Technologies
4060-2332 |
250 μl |
142.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11915772
|
VistaLab™ Technologies
4060-3332 |
1250 μl |
160.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contient 192 pointes avec une disposition 16 × 12
- Disponibles en trois tailles : micro, petit et grand
- Pointes stériles et apyrogènes, certifiées sans Rnase et Dnase
Informations sur la commande
192 pointes emballées/rack, 5 racks/boîte
Spécification
À filtre | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
Sans DNase, RNase et Pyrogène | |
Rack | |
VistaRack : 5 racks de tubes | |
Oui | |
Filtres en polypropylène, en polyéthylène |
Stérile | |
Bleu | |
5 in | |
Irradiation électronique | |
Pipette | |
192 pointes / rayon | |
Non |