Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes MLA™ Brand : Stérile
À utiliser avec un pipeteur MLA Brand
Marque: VistaLab™ Technologies 4060-3132
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
- Pointes stériles emballées dans des VistaRaks ou emballées individuellement
- VistaRak : 5 racks, 192 pointes/rack
- Utilisez les cônes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Informations sur la commande
192 pointes emballées/rack, 5 racks/boîte
Spécification
1250 μl | |
Stérile | |
Bleu | |
3,4 in | |
Sans DNase, RNase et Pyrogène | |
Rack | |
VistaRack : 5 racks de tubes | |
Oui | |
Non |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavable | |
5 in | |
Irradiation électronique | |
Pipette | |
192 pointes / rayon | |
MLA™ Pipette, Pipette Ovation™ | |
Polypropylène |