Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes à 2 arrêts Viton™ L/S™
Idéale pour les applications alimentaires et de laboratoire
Marque:  Masterflex™ 96428-15
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11789659
  • 142.00€ / 4 pièces
Expédition estimée
11-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
  • Pour les applications alimentaires ou en laboratoire exigeant une conformité FDA, le transfert d’acides et de solvants, le travail à haute température
  • Bonne résistance chimique, noir opaque
  • À utiliser avec les têtes de pompe multicanaux Masterflex™
Spécification
Spécification
Conforme à la norme FDA
4,8 mm
1,25 ft
Tubulure de pompe à arrêt
1/boîte
1000 ml/min
150°C
Viton
0,38 m
0°C
15
3/16 po