Learn More
Heidolph instruments Tubulure Viton™
Utilisez cette tubulure lorsque vous avez besoin d’une excellente résistance aux acides à des températures élevées.La tubulure Heidolph™ Viton™ est lisse, biocompatible et inerte.
83.00€ - 331.00€
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10504172
|
Heidolph instruments
525-52000-00 |
7,9 | 2,5 mm |
331.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10065751
|
Heidolph instruments
525-53000-00 |
0,8 | 1,6 mm |
83.00€
1m |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10689722
|
Heidolph instruments
525-54000-00 |
1,7 | 1,6 mm |
84.00€
1m |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résiste aux solvants et produits corrosifs à des températures élevées.
Spécification
Autoclavables | |
Non stérile |