Learn More
Sartorius™ Concentrateur centrifuge en PC Vivaspin™
Associe deux membranes à flux élevé à un intérieur lisse pour offrir des performances supérieures. Les concentrateurs centrifuges Sartorius™ Vivaspin™ Turbo 4 permettent une concentration ultra-rapide et une récupération quasi-totale du concentré pour les volumes d’échantillons compris entre 2 et 4 ml.
Marque: Sartorius™ VS04T01
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.39480kg
Description
Deux membranes verticales et une conception interne élégante pour une concentration ultra-rapide- Une seule centrifugation suffit pour concentrer la plupart des solutions de 4 ml jusqu’à 150X en 10–30 minutes
- Les grandes membranes à flux élevé en PES présentent un taux de substances extractibles faible et une liaison protéique extrêmement faible
- La filtration sous pression élevée et constante permet un écoulement transversal optimal pour un encrassement minimal de la membrane
- La poche angulaire pour pipette permet de récupérer facilement le rétentat, à plus de 95%
- Éliminent le risque d’assèchement de l’échantillon pendant la filtration
- Boîtier en PS inerte stable avec grande compatibilité chimique (pH 1–14)
- Technologie de raccordement UV pour une transition en douceur entre la membrane et le boîtier
- Graduation du volume pour une surveillance aisée du volume de concentrat et volume de butée de 30 μl
- Compatibilité universelle avec la plupart des rotors acceptant des tubes à fond conique de 15 ml (17 mm)
Spécification
Dans les rotors à godets oscillants ou dans les rotors à angles fixes accueillant des tubes à centrifuger de 15 ml | |
10 kDa | |
Gamme de membranes de PES à flux élevé, recommandée pour la plupart des solutions | |
25Pack | |
4 mL |
Polyéthersulfone | |
Concentration d’échantillons biologiques | |
5000g | |
Concentrateur centrifuge |