missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VMA21 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VMA21 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16831475
|
Proteintech
21921-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16821475
|
Proteintech
21921-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Required for the assembly of the V0 complex of the vacuolar ATPase (V-ATPase) in the endoplasmic reticulum.Spécification
VMA21 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q3ZAQ7, Q78T54 | |
203547, 501658, 67048 | |
VMA21 Fusion Protein Ag16439 | |
Primary | |
-20°C | |
VMA21 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MEAX, VMA21, XMEA | |
Vma21 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |