Learn More
VNN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VNN1 |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811345
|
Proteintech
21745-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801345
|
Proteintech
21745-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hematopoietic precursor cells migrate to the thymus, where they differentiate into mature T lymphocytes. GPI-anchored vanin-1 protein regulates the late adhesion steps of thymus homing of bone marrow precursor cells. Vanin-1 is ubiquitously expressed as a pantetheinase enzyme and catalyzes the hydrolysis of pantetheine for vitamin B5 recycling. The hydrolytic activity of vanin-1 generates the potent antioxidant cysteamine as a metabolite. As a membrane bound pantetheinase, vanin-1 provides the main source of cysteamine under normal physiological conditions. In mice, vanin-1 is expressed specifically in male Sertoli cells of the developing testis, where it aids in cell migration.Spécification
VNN1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O95497, Q9Z0K8 | |
22361, 8876 | |
VNN1 Fusion Protein Ag16501 | |
Primary | |
-20°C | |
VNN1 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HDLCQ8, Pantetheinase, Pantetheine hydrolase, Tiff66, vanin 1, VNN1 | |
VNN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |