Learn More
Poulten & Graf Ltd Burette VOLAC FORTUNA™ avec robinet d’arrêt droit et clé en PTFE
La burette Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ avec robinet d’arrêt droit et clé en PTFE fournit avec précision les volumes connus d’un liquide pour les titrations.
76.15€ - 94.55€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass |
---|---|
Class | Class AS |
Certifications/Conformité | EN ISO 385 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15529441
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/NC/G |
25 ml | 620 mm | 0,1 mL |
94.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10016161
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/NC/H |
25 mL | 820 mm | 0,1 ml |
76.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Avec robinet d’arrêt droit
- Avec clé en PTFE
- Graduation ambrée
- Schellbach
- Conformité approuvée
- Verre borosilicaté
Spécification
Borosilicate Glass | |
Class AS | |
EN ISO 385 |