Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate is ideal for measuring and transferring various quantities of liquid.
24.15€ - 35.55€
Spécification
Matériau | Soda Lime Glass |
---|---|
Certifications/Conformité | EN ISO 835 |
Classe | AS |
Jetable | No |
Autoclavable | Yes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15559411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/A/5 |
1 mL | 0.01 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15569411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/B/5 |
2 mL | 0.02 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15579411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/C/5 |
5 mL | 0.05 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15589411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/D/5 |
10 mL | 0.10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15599411
|
Poulten & Graf GmbH
R385/WAC/E/5 |
25 mL | 0.10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Total delivery
- Conformity approved
- Zero at top
- Amber graduation
- With ring marks
- Non blowout
- With single certificate
Spécification
Soda Lime Glass | |
AS | |
Yes |
EN ISO 835 | |
No |