Learn More
BRAND™ Fiole jaugée
Avec bouchon en verre
59.25€ - 63.15€
Spécification
Matériau du bouchon | Verre |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941322
|
BRAND™
937262 |
250 ml |
59.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15951322
|
BRAND™
937263 |
500 ml |
63.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Verre | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
A |