Learn More
Hirschmann™ Volumetric Measuring Device Fitting
Fitting for Dr. Schilling fast-flow burettes
22.30€
Spécification
Nb par paquet 1 de chaque
Type Raccord
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10069770
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
8900710
Burettes à débit rapide Schilling, 5 à 10 ml
22.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10293861
Afficher les documents Détails de la promotion
Hirschmann™
8900750
Burettes à débit rapide Schilling, 15 à 50 ml
22.30€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
  • For Schilling burettes
Spécification
Spécification
1 de chaque
Raccord