Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques avec seringue fixée
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ avec seringue fixée sont équipées d’une graduation ambrée.
Marque:  Hirschmann™ 1410155
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10723343
  • 29.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-01-2023
Description
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
Spécification
Spécification
Verre sodocalcique
Marron
0,015 mL
Seringue pour pipettes volumétriques
Oui
1/boîte
5 ml