missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

von Willebrand Factor Mouse, Clone: VWF/1767, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 485.00€

Spécification

Antigène von Willebrand Factor
Clone VWF/1767
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921088
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
7450-MSM7-P1
100 μg
485.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15911088
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
7450-MSM7-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Spécification

Spécification

von Willebrand Factor
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
7450
Recombinant fragment of human vWF protein (aa1815-1939)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
250kDa
VWF/1767
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_000543
VWF
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
HUVEC cells or Tonsil
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications