Learn More
Scientific Industries SI™ Mélangeur tactile Vortex-Genie™ 1
Mélange des échantillons difficiles avec un vortex énergique à grande vitesse. Le mélangeur tactile Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 gravite dans un grand circuit de 6 mm pour garantir des mélanges homogènes.
329.00€ - 601.00€
Spécification
Orbite | 6 mm |
---|---|
Vitesse de rotation | 3200 tr/min |
Alimentation électrique | 230 V, 60 Hz |
Tension | 230 V |
Type de produit | Agitateur Vortex |
Code produit | Marque | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15517335
|
Scientific Industries SI™
SI-0156 |
SI-0156 | Prise EU |
601.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15527335
|
Scientific Industries SI™
SI-0166 |
SI-0166 | Prise UK |
329.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15537335
|
Scientific Industries SI™
SI-0176 |
SI-0176 | Prise CH |
329.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Vortex haute vitesse unique et vigoureux
- Fonctionnement tactile facile à utiliser
- Grande course de 6 mm pour vortex énergique d’échantillons difficiles
- Peut être utilisé avec la coupelle amovible ou la plateforme 76 mm en option
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
- Fourni avec tête d’agitation pour un seul tube
Spécification
6 mm | |
230 V, 60 Hz | |
Agitateur Vortex | |
165 mm | |
122 mm | |
Coupelle amovible |
3200 tr/min | |
230 V | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Tactile |