missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VPS35 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Spécification

Antigène VPS35
Concentration 260 μg/mL
Applications CoIP, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16826493
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10236-1-AP-150UL
150 μL
349.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-12-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16836493
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10236-1-AP-20UL
20 μL
129.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-12-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The VPS35 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VPS35. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VPS35 antibody has been validated for the following applications: IF, IP, WB, ELISA analysis.

Spécification

Spécification

VPS35
CoIP, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse, Rat, Human
IgG
260 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
55737
Primary
FDS
Product Certifications