missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human VRK2, GST Tag Recombinant Protein
This VRK2 Recombinant Human Protein (1-375) was expressed in insect cells.
524.00€ - 7580.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006287 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 68.8 kDa |
Famille des kinases | CK1 Kinase Family |
Longueur des protéines | aa 1 - 375 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17158755
|
Invitrogen™
A32904 |
100 μg |
2435.00€
100µg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17128805
|
Invitrogen™
A33389 |
1 mg |
7580.00€
1mg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940313
|
Invitrogen™
A30986 |
10 μg |
524.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
VRK2 serine/threonine kinases vaccinia related kinase 2 is a member of the vaccinia-related kinase (VRK) family of kinases. VRK2 is widely expressed in human tissues and highly expressed in actively dividing cells, such as those in testis, leukocytes, fetal liver and carcinomas. VRK2 can be used to phosphorylate casein and itself undergoes autophosphorylation. VRK2 interacts specifically with Epstein-Barr virus BHRF1, a homologue of Bcl-2, and this interaction is involved in protecting cells from apoptosis.- Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
NP_006287 | |
68.8 kDa | |
aa 1 - 375 | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Recombinant, Active, Catalytic |
Kinase Assay | |
CK1 Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |