Learn More
VSIG4 de souris anti-humain, Super Bright 436, clone : JAV4, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 62-5757-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16371274
  • 300.00€ / 100 pièces
Expédition estimée
17-11-2020
Description
Description
Applications testées : Cet anticorps JAV4 a été pré-dilué et testé par analyse par cytométrie en flux de macrophages dérivés de monocytes humains. Cet anticorps peut être utilisé à 5 μl (0,125 μg) par test. Un test est défini comme la quantité (μg) d’anticorps qui colorera un échantillon de cellules dans un volume final de 100 μl. Le nombre de cellules doit être déterminé empiriquement mais peut varier de 10^5 à 10^8 cellules/tests. Le colorant Super Bright 436 peut être excité par la ligne laser violet (405 nm) et émet à 436 nm. Nous vous recommandons d’utiliser un filtre passe-bande 450/50 ou un équivalent. Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plus conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (numéro de produit : SB-4400-42) pour minimiser les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : L’activation des cellules T au laser violet par les CPA est régulée positivement et négativement par les membres de la famille B7. VSIG4 est un régulateur négatif puissant de la prolifération des cellules T murines et humaines et de la production d’IL-2.
Spécification
Spécification
VSIG 4
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec BSA et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
Q9Y279
VSIG 4
IgG2a, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
11326
Cytométrie en flux
JAV4
Super Bright 436
VSIG 4
Liquide
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine