Learn More
Velp Scientifica™ Outil de distribution de 10 à 5000 ml
Stator et rotor interchangeables flexibles, faciles à utiliser, rapides et conviviaux. L’outil de distribution Velp Scientifica™ de 10 à 5000 ml est un instrument utilisé pour une large gamme d’utilisations qui garantit d’excellentes performances et une sécurité optimale.
Marque: Velp Scientifica™ A00000028
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg
Description
- Peut être assemblé en quelques secondes et sans utiliser d’outils
- Composé d’un rotor à grande vitesse avec des lames aiguisées logées dans un stator stationnaire doté d’ouvertures
- Rend l’OV5 compatible aux applications les plus diverses
Spécification
Outil de distribution | |
Rotor : 15 mm, stator : 20 mm | |
220 mm | |
Homogénéiseur OV5 | |
1 de chaque |
10 ml à 5 L | |
de 40 à 175 mm | |
Industrie de la céramique, applications de l’industrie de la peinture | |
VSS2CMR2 |