Learn More
VWA2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VWA2 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838594
|
Proteintech
18714-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828594
|
Proteintech
18714-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody can recognize all the 3 isoforms of VWA2.
This gene encodes a member of the von Willebrand factor A-like domain protein superfamily. The encoded protein is localized to the extracellular matrix and may serve as a structural component in basement membranes or in anchoring structures on scaffolds of collagen VII or fibrillin. This gene has been linked to type 1A diabetes and is a candidate serological marker for colon cancer.Spécification
VWA2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5GFL6 | |
340706 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
VWA2 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AMACO, CCSP 2, NET42, VWA2 | |
VWA2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |