Learn More
BRAND™ Verre de montre
Verre de montre en verre sodocalcique avec bords rodés.
Marque: BRAND™ 150060
49.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.99000kg
Description
- Verre sodocalcique
- Bords rodés
- Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion
Spécification
Bords à tension réduite | |
Verre sodocalcique | |
Terre | |
120 mm |