Learn More
Eau, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523626
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidane
O
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidane
O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Nom chimique ou matériau Water
pH 5 to 8
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100.0°C
Conductivité 6μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Poids de la formule 18.02
Qualité Analyse
Conditionnement Bouteille en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 1 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide