Learn More
Thermo Scientific™ Condenseurs refroidis par eau pour congélateurs armoires et coffres -86°C
Code produit. 12612725 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
13.0 cu . congélateurs ft -86 ° C verticaux
17.3, 23 , et 28 pi . congélateurs ft -86 ° C verticaux
  • Congélateurs ultra-basse température STP
  • Forma™ Série FDE
  • Revco™ Série RDE
  • HERAfreeze™ Série HDE
  • Thermo Scientific™ TDE Series
  • Condenseur refroidi par eau en option
, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12612725
Marque: Thermo Scientific™ 195964
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire.
Travaillez dans un environnement plus froid grâce aux condenseurs refroidis par eau Thermo Scientific™ pour congélateurs armoires et coffres -86°C, qui émettent 50 % en moins de chaleur dans le laboratoire par rapport à d’autres congélateurs.
Caractéristiques :
  • Environnement de travail restant plus frais, car les émissions de chaleur sont réduites de 50 % (c.-à-d., moins de rejet de BTU).
  • Valve de débit d’eau qui régule automatiquement le débit nécessaire au maintien de la pression de refoulement du compresseur.
  • Températures de compresseur inférieures permettant au compresseur de gagner en stabilité et en fiabilité.
Matériel nécessaire :
L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié et implique le réglage précis de la valve de débit, qui régule la pression de refoulement.
Remarque :
Les besoins réels en eau provenant de châteaux d’eau et de sources d’eau municipales peuvent varier en raison de conditions de pression d’eau spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Condenseur refroidi par eau
Capacité (impériale) 13 ft3
Capacité (métrique) 368,1 L
Gamme de températures -86°C
Certifications/Conformité CE, UL listed to U.S. and Canadian requirements
Modèle Vertical
Type de condenseur Refroidi par eau
À utiliser avec (équipement) 13.0 cu . congélateurs ft -86 ° C verticaux
Dégivrage Automatique
Compresseur Refroidi par eau