Learn More
Lenz Laborglasintrumente Water Estimators Acc. to Dean Stark
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
214.12€ - 239.56€
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10000221
|
Lenz Laborglasintrumente
05600004 |
Point zéro à l’extrémité |
223.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10224151
|
Lenz Laborglasintrumente
05600002 |
Point zéro au-dessus du robinet d’arrêt |
239.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10691892
|
Lenz Laborglasintrumente
05600000 |
Point zéro au niveau du robinet d’arrêt |
214.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Water estimators acc. to DIN 12420 (xylol method)
- Capacity: 10:0,1 mL
- With round bottom flask 500 mL
- Ground joint connections: NS 29/32, measuring tube with or without stopcock
- With Liebig condenser
- Jacket length: 400 mm
- Material: measuring tube and condenser made of DURAN™ tubing
- Flask: DURAN™
Spécification
Verre Duran |