Learn More
Eau, filtrée à travers un filtre de 0,2 micron, réactif LC-MS BAKER ANALYSED™, J. T.Baker™
Catalog Number 15568664
106.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
7732-18-5
H2O
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidane
O
7732-18-5
H2O
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidane
O
Fonction testée et optimisée pour les applications LC/MS
    Pour une utilisation en chromatographie liquide et en spectrométrie de masse ; pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom Filtered through a 0.2 micron filter
Poids de la formule 18.02
Qualité Réactif LC-MS BAKER ANALYZEDtrade;
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1L = 1.00kg