Learn More
BINDER™ Water Supply Set
Water Supply Set consisting of fresh- and waste-water containers (20 liters each), cabling and pump.
Marque: BINDER™ 8012-0643
1157.51 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Description
- Externe
- Comprend des récipients d’eau douce et d’eaux usées (20 L), les câbles et la pompe
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Kit d’alimentation en eau - externe, à accrocher à l’arrière de l’appareil,composé d’un réservoir d’eau fraîche, d’un réservoir d’eaux usées de 20 litres chacun, des raccords et d’une pompe | |
plastique | |
Récipients pour eau douce et eaux usées (20 litres chacun), câbles et pompe |
Chambres BINDER séries KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF | |
Accessoire, Kit d’alimentation en eau |