Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Click to view available options
Modèle:
Mi-longs
Poignet
Dimensions:
S
M
L
Description
- Paume de préhension pour une meilleure dextérité en cas de manipulation des petits objets
- La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
- Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C
- EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
Couleur | Rose |
Type de produit | Gants cryogéniques |
Dimensions | S |
Modèle | Poignet |
Temperature (Metric) Max | -196°C |
À utiliser avec (application) | Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures |
Séries | Tempshield™ Cyro-Protection™ |