Learn More
WBP11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène WBP11
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16846623
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10316-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
16836623
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10316-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
The predicted MW of this protein is 70 kDa, and this antibody specifically recognizes the 70 kDa protein.
This gene encodes a nuclear protein, which colocalizes with mRNA splicing factors and intermediate filament-containing perinuclear networks. This protein has 95% amino acid sequence identity to the mouse Wbp11 protein. It contains two proline-rich regions that bind to the WW domain of Npw38, a nuclear protein, and thus this protein is also called Npw38-binding protein NpwBP. The Npw38-NpwBP complex may function as a component of an mRNA factory in the nucleus.
Spécification
Spécification
WBP11
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5PQQ2, Q923D5, Q9Y2W2
297695, 51729, 60321
WBP11 Fusion Protein Ag0366
Primary
-20°C
WBP11
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
SIPP1, SNP70, WBP 11, WBP11, WW domain binding protein 11
Wbp11
IgG
Antigen Affinity Chromatography