Learn More
Thermo Scientific™ Tapis 96 puits WebSeal™ pour une utilisation avec les kits WebSeal™
Étendez l’utilité de vos kits de plaques de puits grâce aux tapis de rechange
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-M154
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15122789
  • 138.00€ / 5 pièces
Expédition estimée
06-11-2018
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
96 Well WebSeal Mat
96 Well WebSeal Mat
96
Yes
WebSeal&trade Glass Inserted 96-Well Plates
Silicone/PTFE
WebSeal Glass Inserted Plate Kits (60180-K104, 106)
5
Vidéos
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.