Learn More
Heathrow Scientific Papier de pesée, blanc
Le papier de pesée est exempt d’azote pour une surface très lisse et une bonne récupération des échantillons. Assez résistant pour supporter les matériaux denses.
Marque:  Heathrow Scientific HS120117
59.18 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21748" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 16330706
  • 71.65€ / 500 pièces
En stock
Description
  • Exempt d’azote
  • Jetable
Spécification
Spécification
4 po
Papiers de pesée
Papier
4 po
10,2 cm
10,2 cm