Learn More
Heathrow Scientific Papier de pesée, blanc
Le papier de pesée est exempt d’azote pour une surface très lisse et une bonne récupération des échantillons. Assez résistant pour supporter les matériaux denses.
Brand:  Heathrow Scientific HS120118
Additional Details : Poids : 0.50000kg
 View more versions of this product
Product Code. 16340706
  • 112.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 15-05-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Exempt d’azote
  • Jetable
Specifications
Specifications
6 po
Papiers de pesée
Papier
6 po
15,2 cm
15,2 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates